(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
OR52357-1G OR52357-250MG
APOSOR52357-1GEA 45.1 EUR
APOSOR52357-1G APOSOR52357-250MG
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(3R)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₅H₉NO₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06809588
Núm. CAS: 1187928-88-6