Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52359-10G OR52359-1G OR52359-5G
APOSOR52359-10GEA 742 EUR
APOSOR52359-10G APOSOR52359-1G APOSOR52359-5G
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404941
Núm. CAS: 33993-24-7