6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52372-1G OR52372-5G
APOSOR52372-1GEA 332 EUR
APOSOR52372-1G APOSOR52372-5G
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Formula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999188
Núm. CAS: 79885-37-3