4,6-Dichloropyridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 125 EUR
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Formula: C₅H₃Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10698616
Núm. CAS: 68963-75-7