4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 368 EUR
APOSOR52377-10G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Pto. de fusión: 76…77 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08275218
Núm. CAS: 71831-21-5
UN: 3261
ADR: 8,III