(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)pyrazole
OR52395-1G OR52395-5G
APOSOR52395-1GEA 65.7 EUR
APOSOR52395-1G APOSOR52395-5G
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436148
Núm. CAS: 23585-49-1