2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 263 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393320
Núm. CAS: 51738-07-9