4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52409-10G OR52409-1G OR52409-5G
APOSOR52409-10GEA 120 EUR
APOSOR52409-10G APOSOR52409-1G APOSOR52409-5G
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine 99%
4,6-Dichloro-2,5-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,031 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09991674
Núm. CAS: 1780-33-2