Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52419-1G OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA 1430 EUR
APOSOR52419-1G APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697506
Núm. CAS: 944906-76-7