5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52425-1G OR52425-250MG
APOSOR52425-1GEA 1160 EUR
APOSOR52425-1G APOSOR52425-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-quinolinylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12401090
Núm. CAS: 1351972-02-5