2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52432-1G OR52432-250MG
APOSOR52432-1GEA 0 EUR
APOSOR52432-1G APOSOR52432-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₃ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19382468
Núm. CAS: 1245811-20-4