3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52436-250MG OR52436-1G
APOSOR52436-250MGEA 77 EUR
APOSOR52436-250MG APOSOR52436-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile 95+%
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20039908
Núm. CAS: 134997-74-3