4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52449-1G OR52449-250MG
APOSOR52449-1GEA 203 EUR
APOSOR52449-1G APOSOR52449-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697160
Núm. CAS: 30129-53-4