Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52466-1G OR52466-5G
APOSOR52466-1GEA 0 EUR
APOSOR52466-1G APOSOR52466-5G
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Methyl (2-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 71…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00090077
Núm. CAS: 22446-37-3
EINECS: 245-004-5