N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52467-1G OR52467-5G
APOSOR52467-1GEA 190 EUR
APOSOR52467-1G APOSOR52467-5G
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00159358
Núm. CAS: 55305-43-6