6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
OR52468-5G
APOSOR52468-5GEA 119 EUR
APOSOR52468-5G
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde 98%
6-Chloro-2-methoxynicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Pto. de fusión: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847276
Núm. CAS: 95652-81-6