5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR52472-100MG OR52472-1G OR52472-250MG
APOSOR52472-100MGEA 78.3 EUR
APOSOR52472-100MG APOSOR52472-1G APOSOR52472-250MG
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
5-[4-(Propan-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
Formula: C₁₂H₂₀N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12175168
Núm. CAS: 866620-36-2