2-Bromo-4-chloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52503-1G OR52503-100MG OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA 364 EUR
APOSOR52503-1G APOSOR52503-100MG APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Pto. de fusión: 47…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847634
Núm. CAS: 885702-33-0