2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52504-1G
OR52504-100MG
OR52504-250MG
APOSOR52504-1GEA
406
EUR
APOSOR52504-1G
APOSOR52504-100MG
APOSOR52504-250MG
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
2-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formula:
C₄HBrCl₂N₂ MW: 227,874 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22566618 Núm. CAS: 1399480-88-6 |