Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52543-25G OR52543-5G
APOSOR52543-25GEA 256 EUR
APOSOR52543-25G APOSOR52543-5G
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608058
Núm. CAS: 31865-25-5