1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 343 EUR
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112126
Núm. CAS: 65095-33-2