1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 364 EUR
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Formula: C₄H₇N₃
Pto. de fusión: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01646103
Núm. CAS: 6646-51-1