5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52572-100MG
OR52572-1G
OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA
126
EUR
APOSOR52572-100MG
APOSOR52572-1G
APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Formula:
C₁₁H₂₄O₅Si MW: 264,391 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29067261 Núm. CAS: 1137665-94-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)