[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 353 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080642
Núm. CAS: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9