4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52617-1G OR52617-250MG
APOSOR52617-1GEA 163 EUR
APOSOR52617-1G APOSOR52617-250MG
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
4-Bromo-3-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
MW: 210.027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11858309
Núm. CAS: 89003-95-2