Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 986 EUR
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26518249
Núm. CAS: 1805106-63-1