2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52669-1G
OR52669-250MG
APOSOR52669-1GEA
821
EUR
APOSOR52669-1G
APOSOR52669-250MG
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Carboxypyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₂H₁₆BNO₄ MW: 249,071 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22192540 Núm. CAS: 2096332-29-3 |