4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52693-100MG OR52693-50MG OR52693-1G
APOSOR52693-100MGEA 917 EUR
APOSOR52693-100MG APOSOR52693-50MG APOSOR52693-1G
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran 95%
4-Bromo-7-chloro-6-(4-cyclopropylbenzyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₁₈H₁₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29919372
Núm. CAS: 1415477-23-4