7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-7-chloro-1,8-naphthyridine
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 140 EUR
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
MW: 179,606 g/mol
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11878574
Núm. CAS: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5