3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 289 EUR
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392284
Núm. CAS: 1261475-45-9