3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52706-10G OR52706-1G
APOSOR52706-10GEA 656 EUR
APOSOR52706-10G APOSOR52706-1G
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00462872
Núm. CAS: 882722-99-8