Pyridine-4-sulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Pyridinesulphonic acid, 4-Sulphopyridine
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 168 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₃S
MW: 159,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234082
Núm. CAS: 5402-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III