Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52724-1G OR52724-5G
APOSOR52724-1GEA 215 EUR
APOSOR52724-1G APOSOR52724-5G
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,941 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398801
Núm. CAS: 121772-84-7