4-Bromofenilhidracinio cloruro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromofenilhidrazina clorhidrato
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 77 EUR
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
4-Bromofenilhidracinio cloruro 95%
4-Bromofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈BrClN₂
MW: 223.50 g/mol
Pto. de fusión: 211…214 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012941
Núm. CAS: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8 II