3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-bromo-2-iodophenyl)methanol
OR52730-1G OR52730-250MG OR52730-5G
APOSOR52730-1GEA 201 EUR
APOSOR52730-1G APOSOR52730-250MG APOSOR52730-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391655
Núm. CAS: 1261571-03-2