3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52736-1G OR52736-250MG OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA 522 EUR
APOSOR52736-1G APOSOR52736-250MG APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391669
Núm. CAS: 1261757-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III