2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR52749-1G OR52749-250MG OR52749-5G
APOSOR52749-1GEA 91.5 EUR
APOSOR52749-1G APOSOR52749-250MG APOSOR52749-5G
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
2-(6-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000075
Núm. CAS: 1093879-46-9