4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52755-1G OR52755-5G
APOSOR52755-1GEA 39.3 EUR
APOSOR52755-1G APOSOR52755-5G
4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
4-(2-Bromophenyl)morpholine
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086182
Núm. CAS: 87698-82-6