1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52758-1G OR52758-5G
APOSOR52758-1GEA 183 EUR
APOSOR52758-1G APOSOR52758-5G
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine 98%
1-(3-Bromo-2-pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910225
Núm. CAS: 87394-56-7