1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52761-1G OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA 906 EUR
APOSOR52761-1G APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910228
Núm. CAS: 412347-39-8