4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(6-Bromopyridin-3-yl)morpholine
OR52764-1G OR52764-250MG
APOSOR52764-1GEA 156 EUR
APOSOR52764-1G APOSOR52764-250MG
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine 98%
4-(6-Bromo-3-pyridyl)morpholine
Formula: C₉H₁₁BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869572
Núm. CAS: 952582-08-0