3-Piperazin-1-ylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52765-1G OR52765-250MG
APOSOR52765-1GEA 683 EUR
APOSOR52765-1G APOSOR52765-250MG
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
3-Piperazin-1-ylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03444414
Núm. CAS: 125422-03-9