2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52767-1G OR52767-250MG
APOSOR52767-1GEA 741 EUR
APOSOR52767-1G APOSOR52767-250MG
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine 95%
2-(1-Piperidyl)pyridin-4-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03268586
Núm. CAS: 35980-78-0