3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 464 EUR
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20727598
Núm. CAS: 1286273-41-3