4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 763 EUR
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10691294
Núm. CAS: 52311-36-1