6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52773-1G OR52773-250MG
APOSOR52773-1GEA 683 EUR
APOSOR52773-1G APOSOR52773-250MG
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 98%
6-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
MW: 178,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09882449
Núm. CAS: 119285-06-2