4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52775-1G OR52775-250MG
APOSOR52775-1GEA 1040 EUR
APOSOR52775-1G APOSOR52775-250MG
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formula: C₉H₁₄N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01704039
Núm. CAS: 78069-95-1