4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52784-1G OR52784-250MG OR52784-5G
APOSOR52784-1GEA 232 EUR
APOSOR52784-1G APOSOR52784-250MG APOSOR52784-5G
4-Acetyl-3-bromopyridine 97%
4-Acetyl-3-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128861
Núm. CAS: 111043-06-2