2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52786-1G OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA 267 EUR
APOSOR52786-1G APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153.135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071506
Núm. CAS: 38160-63-3