2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 382 EUR
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,135 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999405
Núm. CAS: 567-62-4